Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes I/P™ en silicone durci au peroxyde
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ I/P™ en silicone durci au platine offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
261.00€ - 422.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone (durci au peroxyde) |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11875191
|
Masterflex™
96400-26 |
26 |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805201
|
Masterflex™
96400-73 |
73 |
329.00€
7.50m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11885191
|
Masterflex™
96400-82 |
82 |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone.La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ offre un débit précis et reproductible.Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Homogénéité d'un lot à l’autre pour une précision et une reproductibilité supérieures
- Surface lisse ; niveaux de liaison aux protéines plus faibles
- Moins de substances lixiviables potentielles
- Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Capacité de compression physique accrue
- Durée de vie de la tubulure plus longue, économique
- Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique
- Translucide
Informations sur la commande
En bobine de 25 pieds (7,6 m)
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
25 pieds | |
Têtes de pompe I / P Masterflex™ | |
-50deg;C | |
Translucide |
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE) | |
Silicone (durci au peroxyde) | |
760 cm | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
Stérile | |
230°C |