Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes I/P™ en silicone durci au peroxyde
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ I/P™ en silicone durci au platine offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
Marque: Masterflex™ 96400-26
Description
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone.La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ offre un débit précis et reproductible.Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision pour des tolérances limitées permettant une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock : la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Informations sur la commande
En bobine de 25 pieds (7,6 m)
Spécification
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE) | |
Autoclavables | |
6,4 mm | |
1 po | |
25 pieds | |
Têtes de pompe I / P Masterflex™ | |
-50deg;C | |
Stérile | |
0,01 à 4 ml/min | |
8,8 m Eau | |
CO2 : 360, H2 : 97, O2 : 80, N2 : 40 | |
230°C |
Tube de pompe | |
1/4 po | |
Silicone (durci au peroxyde) | |
26 mm | |
760 cm | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
Acides, alcalis | |
26 | |
1/4 po | |
29 pieds d’eau | |
Translucide |