Learn More
Colchicine, 95 % (poids sec), Thermo Scientific Chemicals
78.30€ - 1275.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64-86-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H25NO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 399.44 |
Numéro MDL | MFCD00078484,MFCD00078484 |
Clé InChI | IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N |
Synonyme | colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine |
CID PubChem | 45038708 |
SMILES | COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11481920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13240.03 |
1 g |
78.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11491920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13240.06 |
5 g |
316.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11401930
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13240.14 |
25 g |
1275.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau et l’alcool. Peu soluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides minéraux.
Identifiants chimiques
64-86-8 | |
399.44 | |
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N | |
45038708 |
C22H25NO6 | |
MFCD00078484,MFCD00078484 | |
colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine | |
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1 |
Spécification
Colchicine | |
∼150°C (decomposition) | |
C22H25NO6 | |
UN1544 | |
Light sensitive | |
colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine | |
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N | |
2,2,2-trideutério-N-[(7S)-1,2,3-triméthoxy-9-oxo-10-(trideutériométhoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalène-7-yle]acétamide | |
45038708 | |
95% |
64-86-8 | |
(poids sec) | |
MFCD00078484,MFCD00078484 | |
2228813 | |
14,2471 | |
Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether. | |
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1 | |
399.44 | |
399.44 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H340
Mortel en cas d’ingestion.
Peut induire des anomalies génétiques.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
H300-H340
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :ALCALOÏDES, SOLIDE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-598-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GH0700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only