Learn More
Colchicine, 95 % (poids sec), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Peu soluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides minéraux.
Soluble dans l’eau et l’alcool. Peu soluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides minéraux.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Colchicine |
Point de fusion | ∼150°C (decomposition) |
Notes de pourcentage du dosage | (poids sec) |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN1544 |
Beilstein | 2228813 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,2471 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether. |
Nom IUPAC | 2,2,2-trideutério-N-[(7S)-1,2,3-triméthoxy-9-oxo-10-(trideutériométhoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalène-7-yle]acétamide |