Learn More
COL4A3BP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | COL4A3BP |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16854264
|
Proteintech
15191-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16844264
|
Proteintech
15191-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CERT (GPBP) is a GC-rich promotor-specific transactivating transcription factor. This protein is suggested to play a role in the development of atherosclerosis.Spécification
COL4A3BP | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9EQG9, Q9Y5P4 | |
10087, 365652, 68018 | |
COL4A3BP Fusion Protein Ag7277 | |
Primary | |
-20°C | |
COL4A3BP |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Ceramide transfer protein, CERT, CERTL, COL4A3BP, GPBP, hCERT, STARD11 | |
Col4a3bp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |