Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur cohésif de poche
Spécialement adapté pour permettre le prélèvement d’échantillons de poudres humides et cohésives. L’échantillonneur cohésif de poche Sampling Systems™ intègre des racleurs pour pousser la poudre collante dans les poches d’échantillons.
900.00€ - 1370.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15869311
|
Sampling Systems™
2220B-1500 |
5 x 20 ml | 5 poches | 1500 mm |
1370.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879311
|
Sampling Systems™
2220B-600 |
3 x 15 ml | 3 poches | 600 mm |
900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15889311
|
Sampling Systems™
2220B-900 |
3 x 20 ml | 3 poches | 900 mm |
991.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Échantillons discrets multi-niveaux
- Les racleurs sont entièrement soudés pour un échantillonneur GMP hygiénique
Spécification
Sampler | |
Acier inoxydable (316L) | |
25 mm |