Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur cohésif de poche
Spécialement adapté pour permettre le prélèvement d’échantillons de poudres humides et cohésives. L’échantillonneur cohésif de poche Sampling Systems™ intègre des racleurs pour pousser la poudre collante dans les poches d’échantillons.
Marque:  Sampling Systems™ 2220B-600
Code produit. 15879311
  • 900.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquée en acier inoxydable 316 l
  • Échantillons discrets multi-niveaux
  • Les racleurs sont entièrement soudés pour un échantillonneur GMP hygiénique
Spécification
Spécification
Sampler
3 poches
25 mm
Acier inoxydable (316L)
3 x 15 ml
600 mm