Learn More
Bollé Safety Cobra Clear Safety Glasses
Cobra Safety Glasses come with anti-scratch/anti-fog coatings.
17.23€ - 29.20€
Spécification
Teinte de la lentille | Transparent |
---|---|
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13490619
|
Bollé Safety
COBFTPSI |
COBFTPSI |
17.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12659150
|
Bollé Safety
COBHDPI |
COBHDPI |
29.20€
1 paire |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15612617
|
Bollé Safety
COBTPRPSI |
COBTPRPSI |
17.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12649150
|
Bollé Safety
COBFSPSI |
COBFSPSI |
18.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent
- Revêtement anti-rayures
- Revêtement anti-buée
- Faciles à nettoyer
Spécification
Transparent | |
Lunettes de sécurité |