Learn More
Bollé Safety Cobra Clear Safety Glasses
Click to view available options
Modèle:
COBFSPSI
COBFTPSI
COBHDPI
COBTPRPSI
Description
- Transparent
- Revêtement anti-rayures
- Revêtement anti-buée
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de la norme européenne CE disponible. |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Comprend | Cordon réglable |
Modèle | COBFTPSI |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Poids (métrique) | 25 g |
Protection UV | Oui |
Frame Type | Branches et mousse |