Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.80€ - 434.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10026-24-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CoH14O11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 281.09 |
Numéro MDL | MFCD00149658 |
Clé InChI | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o |
CID PubChem | 61444 |
Nom IUPAC | λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16201.22 |
100 g |
35.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16201.36 |
500 g |
116.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16201.0E |
2500 g |
434.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfate de cobalt(II) heptahydraté est utilisé dans la préparation des pigments, ainsi que dans la fabrication d’autres sels de cobalt, lesquels sont employés dans les porcelaines et le verre. Il est utilisé dans les batteries de stockage et les bains de galvanoplastie, les encres sympathiques et comme additif dans les sols et aliments pour animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
10026-24-1 | |
281.09 | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
61444 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o | |
λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate |
Spécification
Cobalt(II) sulfate heptahydrate | |
4 | |
CoSO4·7H2O | |
UN3077 | |
cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o | |
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate | |
61444 | |
98% | |
2.03 |
10026-24-1 | |
CoH14O11S | |
MFCD00149658 | |
14,2448 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
281.09 | |
281.10 (154.99 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H341-H350i-H360F
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-334-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GG3200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate
RUO – Research Use Only