Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463287
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cobalt(II) heptahydraté est utilisé dans la préparation des pigments, ainsi que dans la fabrication d’autres sels de cobalt, lesquels sont employés dans les porcelaines et le verre. Il est utilisé dans les batteries de stockage et les bains de galvanoplastie, les encres sympathiques et comme additif dans les sols et aliments pour animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-24-1
Formule moléculaire CoH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Numéro MDL MFCD00149658
Clé InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
CID PubChem 61444
Nom IUPAC Sulfate de cobalt (2+) heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) sulfate heptahydrate
pH 4
Quantité 2500 g
Formule linéaire CoSO4·7H2O
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2448
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 281.10 (154.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 2.03