Learn More
Oxalate de cobalt(II) dihydraté, Puratronic™, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
116.58€ - 495.47€
Identifiants chimiques
CAS | 5965-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4CoO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.981 |
Numéro MDL | MFCD00050793 |
Clé InChI | MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobaltousoxalate,cobaltoxalate |
CID PubChem | 131881712 |
Nom IUPAC | cobalt(2+);oxalate;dihydrate |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Co+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013012.09 |
10 g |
116.58€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013012.18 |
50 g |
495.47€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5965-38-8 | |
182.981 | |
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L | |
131881712 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Co+2] |
C2H4CoO6 | |
MFCD00050793 | |
cobaltousoxalate,cobaltoxalate | |
cobalt(2+);oxalate;dihydrate |
Spécification
Cobalt(II) oxalate dihydrate | |
5965-38-8 | |
Poudre | |
C2H4CoO6 | |
MFCD00050793 | |
14,2445 | |
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt(2+);oxalate;dihydrate | |
131881712 | |
99.995% | |
Odorless |
229°C to 231°C (decomposition) | |
Rose | |
(Base des métaux) | |
CoC2O4·2H2O | |
UN3288 | |
cobaltousoxalate,cobaltoxalate | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Co+2] | |
182.981 | |
182.98 (146.95 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
3.021 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-409-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only