Learn More
Oxalate de cobalt(II) dihydraté, Puratronic™, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5965-38-8
Formule moléculaire C2H4CoO6
Poids moléculaire (g/mol) 182.981
Numéro MDL MFCD00050793
Clé InChI MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobaltousoxalate,cobaltoxalate
CID PubChem 131881712
Nom IUPAC cobalt(2+);oxalate;dihydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) oxalate dihydrate
Point de fusion 229°C to 231°C (decomposition)
Couleur Rose
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire CoC2O4·2H2O
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2445
Poids de la formule 182.98 (146.95 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 3.021 g/mL