Learn More
Oxyde de cobalt(II,III), poudre noire, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
À utiliser avec de l’émail, des semi-conducteurs et des roues de broyage.
45.20€ - 1404.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1308-06-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Co3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.80 |
Numéro MDL | MFCD00010939 |
Clé InChI | UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt |
CID PubChem | 11651651 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040184.14 |
25 g |
45.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040184.22 |
100 g |
138.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040184.36 |
500 g |
411.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040184.A4 |
2.5 kg |
1404.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as catalyst and catalyst carrier, as electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1308-06-1 | |
240.80 | |
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N | |
11651651 |
Co3O4 | |
MFCD00010939 | |
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] |
Spécification
Cobalt(II, III) oxide | |
1308-06-1 | |
Poudre | |
Co3O4 | |
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt | |
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N | |
oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt | |
11651651 | |
Odorless |
900°C (decomposition) | |
Noir | |
99.7% (Metals basis) | |
MFCD00010939 | |
Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] | |
240.80 | |
240.8 | |
6.11 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
P201-P202-P261-P281-P285-P304+P341-P308+P313-P342+P311-P501c
H334-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-157-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GG2500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Cobalt(II,III) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only