Learn More
Oxyde de cobalt(II,III), poudre noire, 99,7 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319317
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
À utiliser avec de l’émail, des semi-conducteurs et des roues de broyage.
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as catalyst and catalyst carrier, as electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-06-1
Formule moléculaire Co3O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.80
Numéro MDL MFCD00010939
Clé InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
CID PubChem 11651651
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II, III) oxide
Point de fusion 900°C (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water.
Nom IUPAC oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
Poids de la formule 240.8
Odeur Odorless
Conditionnement Groupe d’emballage III
Densité 6.11 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II,III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..