Learn More
Oxyde de cobalt(II,III), Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 348.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1308-06-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Co3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.80 |
Numéro MDL | MFCD00010939 |
Clé InChI | UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt |
CID PubChem | 11651651 |
Nom IUPAC | oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11433157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16121.18 |
50 g |
32.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16121.30 |
250 g |
114.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16121.0B |
1000 g |
348.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II,III) oxide is currently utilized in the process of artificial photosynthesis. It is also used for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de cobalt(II,III) est actuellement utilisé dans le processus de photosynthèse artificielle. Il est également utilisé pour les applications de vitrage, d’optique et de céramique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
1308-06-1 | |
240.80 | |
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N | |
11651651 | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] |
Co3O4 | |
MFCD00010939 | |
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt | |
oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt |
Spécification
Cobalt(II,III) oxide | |
1308-06-1 | |
MFCD00010939 | |
14,2429 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3] | |
240.80 | |
240.8 |
900°C (decomposition) | |
Co3O4 | |
UN3077 | |
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt | |
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N | |
oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt | |
11651651 | |
6.11 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P281-P285-P304+P341-P308+P313-P342+P311-P501c
H334-H350i
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-157-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GG2500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only