Learn More
Oxyde de cobalt(II,III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423157
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Cobalt(II,III) oxide is currently utilized in the process of artificial photosynthesis. It is also used for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de cobalt(II,III) est actuellement utilisé dans le processus de photosynthèse artificielle. Il est également utilisé pour les applications de vitrage, d’optique et de céramique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-06-1
Formule moléculaire Co3O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.80
Numéro MDL MFCD00010939
Clé InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
CID PubChem 11651651
Nom IUPAC oxocobalt ; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II,III) oxide
Point de fusion 900°C (decomposition)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2429
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 240.8
Densité 6.11