Learn More
Fluorure de cobalt(II) tétrahydraté, Puratronic™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
58.45€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13817-37-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CoF2H8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.99 |
Numéro MDL | MFCD00149656 |
Clé InChI | MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci |
CID PubChem | 24884271 |
SMILES | O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13817-37-3 | |
168.99 | |
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L | |
24884271 |
CoF2H8O4 | |
MFCD00149656 | |
cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci | |
O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++] |
Spécification
Cobalt(II) fluoride tetrahydrate | |
13817-37-3 | |
Poudre | |
CoF2H8O4 | |
UN2923 | |
cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci | |
O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++] | |
168.99 | |
168.99 (96.93 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
Moisture sensitive |
200°C (decomposition) | |
Rose | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149656 | |
14,2440 | |
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-cobalt(2+) tetrahydrate difluoride | |
24884271 | |
99.99% | |
Odorless | |
2.19 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H351-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314-H334-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-061-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only