Learn More
Fluorure de cobalt(II) tétrahydraté, Puratronic™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340949
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13817-37-3
Formule moléculaire CoF2H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.99
Numéro MDL MFCD00149656
Clé InChI MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt 2+ tetrahydrate difluoride, acmc-1btz4, cobaltous fluoride 4h2o, cobalt ii ; fluoride tetrahydrate, cobalt 2+ fluoride-water 1/2/4, cobalt fluoride cof2 ,tetrahydrate 8ci,9ci
CID PubChem 24884271
SMILES O.O.O.O.[F-].[F-].[Co++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) fluoride tetrahydrate
Point de fusion 200°C (decomposition)
Couleur Rose
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,2440
Nom IUPAC cobalt(2+);difluorure;tétrahydrate
Poids de la formule 168.99 (96.93 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.19 g/mL