Learn More
Chlorure de cobalt(II), microbilles bleu clair, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Sensibilité : Hygroscopique ; 3,367. Se décompose à 400°C en chauffant longtemps dans l’air
67.70€ - 656.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-79-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.83 |
Numéro MDL | MFCD00010938 |
Clé InChI | GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride |
Nom IUPAC | Dichlorure de λ²-cobalt(2+) |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013666.03 |
1 g |
67.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013666.06 |
5 g |
192.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013666.14 |
25 g |
656.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) chloride in vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7646-79-9 | |
129.83 | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorure de λ²-cobalt(2+) |
Cl2Co | |
MFCD00010938 | |
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Spécification
1049°C | |
735°C | |
7646-79-9 | |
Billes | |
Cl2Co | |
MFCD00010938 | |
14,2437 | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorure de λ²-cobalt(2+) | |
129.84 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Cobalt(II) chloride | |
ultra dry | |
Bleu | |
(Base des métaux) | |
CoCl2 | |
UN3077 | |
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
129.83 | |
99.9% | |
Ampoulé sous Argon | |
3.367 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317;
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P284a-P261-P280-P342+P311-P405-P501a;
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : GF9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only