Learn More
Chlorure de cobalt(II), microbilles bleu clair, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356928
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Sensibilité : Hygroscopique ; 3,367. Se décompose à 400°C en chauffant longtemps dans l’air
Cobalt(II) chloride in vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Poids moléculaire (g/mol) 129.83
Numéro MDL MFCD00010938
Clé InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nom IUPAC Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Point d’ébullition 1049°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride
Point de fusion 735°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Bleu
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Also soluble in ethanol,ether,pyridine and glycerol.
Poids de la formule 129.84
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.367