Learn More
Chlorure de cobalt(II), anhydre,97 %, Thermo Scientific Chemicals
32.80€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-79-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.83 |
Numéro MDL | MFCD00010938 |
Clé InChI | GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride |
Nom IUPAC | Dichlorure de λ²-cobalt(2+) |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Co++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22031.14 |
25 g |
32.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22031.22 |
100 g |
67.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22031.36 |
500 g |
215.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de cobalt(II) est utilisé dans l’indicateur d’humidité des instruments météorologiques. Sous forme anhydre, il est utilisé dans la galvanoplastie du cobalt, en chimie organique et est un précurseur du cobaltocène, (bis(cyclopentadiényl)cobalt(II)), qui est un agent réducteur efficace. Il sert également d’acide de Lewis. Le chlorure de cobalt est un indicateur pour l’eau dans les dessiccants, en raison de l’hydratation/déshydratation réversible associée à un changement de couleur net. Le chlorure de cobalt permet de produire de l’encre invisible lorsqu’il devient bleu une fois chauffé ; il devient invisible une fois refroidi. Le chlorure de cobalt(II) est un excellent catalyseur du couplage croisé des halogénures d’aryle ou des halogénures de vinyle avec des réactifs aryle Grignard.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau et le méthanol. Soluble dans l’alcool, l’acétone, l’éther, le glycérol et la pyridine.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7646-79-9 | |
129.83 | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorure de λ²-cobalt(2+) |
Cl2Co | |
MFCD00010938 | |
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Spécification
1049°C | |
735°C | |
7646-79-9 | |
CoCl2 | |
UN3077 | |
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorure de λ²-cobalt(2+) | |
129.84 | |
Odorless | |
3.367 |
Cobalt(II) chloride | |
anhydrous | |
Cl2Co | |
MFCD00010938 | |
14,2437 | |
Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine. | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
129.83 | |
97% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H318-H334-H335-H341-H350i-H360F-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-589-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GF9800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only