Learn More
Chlorure de cobalt(II), anhydre,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459517
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cobalt(II) est utilisé dans l’indicateur d’humidité des instruments météorologiques. Sous forme anhydre, il est utilisé dans la galvanoplastie du cobalt, en chimie organique et est un précurseur du cobaltocène, (bis(cyclopentadiényl)cobalt(II)), qui est un agent réducteur efficace. Il sert également d’acide de Lewis. Le chlorure de cobalt est un indicateur pour l’eau dans les dessiccants, en raison de l’hydratation/déshydratation réversible associée à un changement de couleur net. Le chlorure de cobalt permet de produire de l’encre invisible lorsqu’il devient bleu une fois chauffé ; il devient invisible une fois refroidi. Le chlorure de cobalt(II) est un excellent catalyseur du couplage croisé des halogénures d’aryle ou des halogénures de vinyle avec des réactifs aryle Grignard.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau et le méthanol. Soluble dans l’alcool, l’acétone, l’éther, le glycérol et la pyridine.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Poids moléculaire (g/mol) 129.83
Numéro MDL MFCD00010938
Clé InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nom IUPAC Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Point d’ébullition 1049°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride
Point de fusion 735°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 500 g
Formule linéaire CoCl2
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2437
Informations sur la solubilité Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Poids de la formule 129.84
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.367