Learn More
Chlorure de cobalt(II), 0,5 M de soln. aq., Thermo Scientific™
30.90€ - 52.30€
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Formule moléculaire Cl2CoH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 237.92
Numéro MDL MFCD00149652
Clé InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15495509
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63246.AD
50 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15405519
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63246.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7791-13-1
237.92
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Cl2CoH12O6
MFCD00149652
dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
Spécification
Cobalt(II) chloride
Incolore
Cl2CoH12O6
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
129.84
7791-13-1
Liquide
CoCl2
UN3082
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
237.92
0.5M aq. soln.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P284a-P261-P280-P342+P311-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA