Learn More
Chlorure de cobalt(II), 0,5 M de soln. aq., Thermo Scientific™
Code produit. 15405519
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Formule moléculaire Cl2CoH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 237.92
Numéro MDL MFCD00149652
Clé InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule linéaire CoCl2
Numéro UN UN3082
Poids de la formule 129.84
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.