Learn More
Bromure de cobalt(II), anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
86.50€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Co |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.741 |
Numéro MDL | MFCD00016017 |
Clé InChI | BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous |
CID PubChem | 24610 |
Nom IUPAC | dibromocobalte |
SMILES | [Co](Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
023149.18 |
50 g |
86.50€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
023149.30 |
250 g |
349.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cobalt(II) bromide is used as a catalyst in organic synthesis. It is used as a precursor in the production of ethylsulfanyl)porphyrazinato)cobalt(II), which gives the possibility of intermolecular ferromagnetic interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-43-7 | |
218.741 | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
24610 | |
[Co](Br)Br |
Br2Co | |
MFCD00016017 | |
cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous | |
dibromocobalte |
Spécification
Cobalt(II) bromide | |
Anhydrous | |
Vert | |
Br2Co | |
14,2435 | |
Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,methyl acetate Soluble in water,methyl acetate,ether,ethanol,methanol and acetone. | |
[Co](Br)Br | |
218.741 | |
218.75 | |
Hygroscopic |
678°C (in N2) | |
7789-43-7 | |
Cristalline | |
MFCD00016017 | |
cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
dibromocobalte | |
24610 | |
97% | |
4.909 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H351-H302-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 232-166-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GF9595000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Cobalt(II) bromide,anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only