Learn More
Bromure de cobalt(II), anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362618
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Cobalt(II) bromide is used as a catalyst in organic synthesis. It is used as a precursor in the production of ethylsulfanyl)porphyrazinato)cobalt(II), which gives the possibility of intermolecular ferromagnetic interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-43-7
Formule moléculaire Br2Co
Poids moléculaire (g/mol) 218.741
Numéro MDL MFCD00016017
Clé InChI BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
CID PubChem 24610
Nom IUPAC dibromocobalte
SMILES [Co](Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) bromide
Point de fusion 678°C (in N2)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Merck Index 14,2435
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,methyl acetate Soluble in water,methyl acetate,ether,ethanol,methanol and acetone.
Poids de la formule 218.75
Pourcentage de pureté 97%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.909 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) bromide,anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .