Learn More
Oxyde d’aluminium de cobalt, Co 39 à 41 %, Thermo Scientific Chemicals
43.90€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12672-27-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2Co2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.824 |
Numéro MDL | MFCD00016016 |
Clé InChI | CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide |
CID PubChem | 159384 |
Nom IUPAC | dialuminium ; cobalt(2+) ; oxygène(2-) |
SMILES | [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017686.22 |
100 g |
43.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
017686.36 |
500 g |
153.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the catalytic deposition of nitrous oxide over calcinated cobalt aluminum hydrotalcites. The activity increased with an increase in cobalt concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12672-27-4 | |
251.824 | |
CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N | |
159384 | |
[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2] |
Al2Co2O5 | |
MFCD00016016 | |
cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide | |
dialuminium ; cobalt(2+) ; oxygène(2-) |
Spécification
Cobalt aluminum oxide | |
Poudre | |
MFCD00016016 | |
Insoluble in water. | |
[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2] | |
251.824 | |
176.89 | |
Odorless |
12672-27-4 | |
Al2Co2O5 | |
cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide | |
CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium ; cobalt(2+) ; oxygène(2-) | |
159384 | |
Co 39 to 41% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H341-H317
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H319-H334-H341-H350-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 235-762-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Cobalt aluminum oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only