Learn More
Oxyde d’aluminium de cobalt, Co 39 à 41 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363387
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
It is used in the catalytic deposition of nitrous oxide over calcinated cobalt aluminum hydrotalcites. The activity increased with an increase in cobalt concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12672-27-4
Formule moléculaire Al2Co2O5
Poids moléculaire (g/mol) 251.824
Numéro MDL MFCD00016016
Clé InChI CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
CID PubChem 159384
Nom IUPAC dialuminium ; cobalt(2+) ; oxygène(2-)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt aluminum oxide
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co 39 to 41%
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt aluminum oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .