Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque: Thermo Scientific™ FCO300V
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :- Système de secours LN2 qui maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
- Système de secours CO2 qui maintient la température à -7° ou -70°C (selon le modèle) avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles pour les séries UxF300 / 88300 / HFU300T / TSU300 sont autonomes. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
Spécification
Système de secours CO2 | |
Modèles de 230 V/50 Hz : Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | |
230V ( prise d'UE ) | |
50 Hz |
-80°C | |
CO2 Backup System | |
230 V 50 Hz | |
Boîtes (300) |