Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque: Thermo Scientific™ 332353G01
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :- Le système de secours LN2 maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
- Le système de secours CO2 maintient la température à -67°C avec du CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles constitués de 300 boîtes sont indépendants. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
Spécification
Installé en usine | |
-80°C | |
Congélateurs-coffres série TDE | |
LN2 Backup System |