Learn More
Buerkle™ Distributeur Close-it™
Le distributeur Buerkle™ Close-it™ assure un stockage sûr et un retrait simple des étiquettes.
123.00€ - 173.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur d’étiquettes |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10180281
|
Buerkle™
5303-9000 |
Étiquettes de taille standard Close-it de 95 x 95 mm |
123.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10565912
|
Buerkle™
5303-9100 |
Étiquettes de taille maximale Close-it de150 x 150 mm |
173.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une taille standard Close-it de 95 x 95 mm ou une taille maximale Close-it de 150 x 150 mm
- Assure un stockage sûr et un retrait simple des étiquettes
- Il est facile d’écrire sur les étiquettes en raison de la plaque de marquage
Spécification
Distributeur d’étiquettes | |
Aluminium |