Learn More
Buerkle™ Distributeur Close-it™
Le distributeur Buerkle™ Close-it™ assure un stockage sûr et un retrait simple des étiquettes.
Marque: Buerkle™ 5303-9000
114.10 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une taille standard Close-it de 95 x 95 mm ou une taille maximale Close-it de 150 x 150 mm
- Assure un stockage sûr et un retrait simple des étiquettes
- Il est facile d’écrire sur les étiquettes en raison de la plaque de marquage
Spécification
Distributeur d’étiquettes | |
95 x 95 mm | |
Aluminium | |
Étiquettes de taille standard Close-it de 95 x 95 mm |