Learn More
CLMP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CLMP |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815644
|
Proteintech
16127-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16805644
|
Proteintech
16127-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May be involved in the cell-cell adhesion. May play a role in adipocyte differentiation and development of obesity. Is required for normal small intestine development.Spécification
CLMP | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q8K1G0, Q8R373, Q9H6B4 | |
286939, 71566, 79827 | |
CLMP Fusion Protein Ag9111 | |
Primary | |
-20°C | |
CLMP |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ACAM, adipocyte adhesion molecule, ASAM, CLMP, CXADR-like membrane protein | |
Clmp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |