Learn More
Memmert™ Clips pour flacon
26.00€ - 30.95€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bain de 14 L, 22 L, 29 L, 45 L |
---|---|
Type | Clip |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12008471
|
Memmert™
B02693 |
Bain de 14 L, 22 L, 29 L, 45 L |
26.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12018471
|
Memmert™
B02694 |
Bain de 14 L, 22 L, 29 L, 45 L |
30.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pince Erlen pour plate-forme 33304• Pince pour erlen
• 100mL
Spécification
Bain de 14 L, 22 L, 29 L, 45 L | |
Clip |