Learn More
Memmert™ Clips pour flacon
Marque:  Memmert™ B02694
Code produit. 12018471
  • 30.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pince Erlen pour plate-forme 33304
• Pince pour erlen
• 300mL
Spécification
Spécification
Bain de 14 L, 22 L, 29 L, 45 L
Clip
Pour flacon de 300 ml ; 6 flacons maximum