Learn More
Masterflex™ Tubulure sans phtalate et sans DEHP Cleargreen
Idéale pour la recherche, les applications agroalimentaires, pharmaceutiques, environnementales et pour l’usage général en laboratoire.
55.15€ - 252.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Pharmacopée européenne ; sans phtalate ; NSF-61 ; USP ; 3A ; NSF-51 ; sans produits d’origine animale ; FDA ; sans DEHP |
---|---|
Description | Translucide, inodore, à faible absorption d’eau, substances extractibles faibles. |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVC |
À utiliser avec (application) | Recherche en laboratoire, applications agroalimentaires, pharmaceutiques, environnementales et de laboratoire générales. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11719639
|
Masterflex™
96605-29 |
8,0 mm | 11,2 mm |
74.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11789629
|
Masterflex™
96605-22 |
4,8 mm | 8,0 mm |
55.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11709639
|
Masterflex™
96605-27 |
6,3 mm | 12,8 mm |
82.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11739639
|
Masterflex™
96605-33 |
9,5 mm | 15,9 mm |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11749639
|
Masterflex™
96605-35 |
12,8 mm | 15,9 mm |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11759639
|
Masterflex™
96605-37 |
12,8 mm | 19,1 mm |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11769639
|
Masterflex™
96605-39 |
15,9 mm | 22,3 mm |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11779639
|
Masterflex™
96605-41 |
19,1 mm | 25,4 mm |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11789639
|
Masterflex™
96605-43 |
25,4 mm | 31,8 mm |
252.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Translucide, inodore.
- Faible absorption d’eau, faibles substances extractibles.
- Certifiée conforme aux exigences de la FDA, aux normes USP classe VI et 3A.
- Conforme au règlement REACH et aux normes RoHS.
- Stérilisation : autoclave ou oxyde d’éthylène.
Spécification
Pharmacopée européenne ; sans phtalate ; NSF-61 ; USP ; 3A ; NSF-51 ; sans produits d’origine animale ; FDA ; sans DEHP | |
Autoclavables | |
Recherche en laboratoire, applications agroalimentaires, pharmaceutiques, environnementales et de laboratoire générales. | |
-50deg;C | |
165°F |
Translucide, inodore, à faible absorption d’eau, substances extractibles faibles. | |
PVC | |
–58deg;F | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
73°C |