Learn More
Masterflex™ Tubulure sans phtalate et sans DEHP Cleargreen
Idéale pour la recherche, les applications agroalimentaires, pharmaceutiques, environnementales et pour l’usage général en laboratoire.
Marque: Masterflex™ 96605-27
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Translucide, inodore.
- Faible absorption d’eau, faibles substances extractibles.
- Certifiée conforme aux exigences de la FDA, aux normes USP classe VI et 3A.
- Conforme au règlement REACH et aux normes RoHS.
- Stérilisation : autoclave ou oxyde d’éthylène.
Spécification
Pharmacopée européenne ; sans phtalate ; NSF-61 ; USP ; 3A ; NSF-51 ; sans produits d’origine animale ; FDA ; sans DEHP | |
Autoclavables | |
PVC | |
3,175 mm | |
–58deg;F | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
73°C |
Translucide, inodore, à faible absorption d’eau, substances extractibles faibles. | |
6,3 mm | |
12,8 mm | |
Recherche en laboratoire, applications agroalimentaires, pharmaceutiques, environnementales et de laboratoire générales. | |
-50deg;C | |
165°F |