Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre transparentes à parois droites avec bouchons en PP blanc
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
34.00€ - 915.00€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
À utiliser avec (application) | Échantillonnage des sols et applications environnementales |
Comprend | Bouchon |
Matériau | En verre |
Couleur de bouchon | Blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16194507
|
Fisherbrand™
FB02911912 |
30 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 48 |
157.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16104657
|
Fisherbrand™
FB02912306 |
30 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 384 |
915.00€
384 pièces |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16154517
|
Fisherbrand™
FB02911920 |
30 ml | Pâte / vinyle | 48 |
108.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16174437
|
Fisherbrand™
FB02911773 |
60 mL | Pâte / vinyle | 24 |
48.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16184427
|
Fisherbrand™
FB02911763 |
60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
71.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16134457
|
Fisherbrand™
FB02911791 |
60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 144 |
484.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16194437
|
Fisherbrand™
FB02911775 |
120 ml | Pâte / vinyle | 24 |
58.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16194427
|
Fisherbrand™
FB02911764 |
125 mL | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
84.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16104447
|
Fisherbrand™
FB02911776 |
240 ml | Pâte / vinyle | 12 |
34.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16104437
|
Fisherbrand™
FB02911765 |
240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
63.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16164437
|
Fisherbrand™
FB02911772 |
480 mL | Pâte / vinyle | 12 |
46.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16164427
|
Fisherbrand™
FB02911761 |
480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
94.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16174427
|
Fisherbrand™
FB02911762 |
960 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
93.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16184437
|
Fisherbrand™
FB02911774 |
960 ml | Pâte / vinyle | 12 |
64.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Les parois droites permettent l’élimination complète du contenuDisponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz.Spécification
Transparents | |
Bouchon | |
Blanc | |
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP de type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu | |
Large | |
Bocal droit | |
Couvercle |
Échantillonnage des sols et applications environnementales | |
En verre | |
Transparents | |
Oui | |
Rond | |
Polypropylène |