Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre transparentes à parois droites avec bouchons en PP blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
480 mL
960 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
12
24
48
144
384
Description
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Les parois droites permettent l’élimination complète du contenuDisponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 50 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage des sols et applications environnementales |
Comprend | Bouchon |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 52 mm |
Matériau | Verre |
Quantité | 24 |