Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparent avec bouchons blancs en PP non revêtu
Mélangez, distribuez et stockez des poudres et des liquides sans difficulté. Les flacons pour poudre à col large en verre transparent Azpack™ avec bouchons non revêtu en polypropylène blanc peuvent être marqués pour permettre l’identification du contenu de la bouteille.
33.45€ - 59.40€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12347138
|
Azpack™
12347138 |
30 ml | 33/R3 |
41.15€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12357138
|
Azpack™
12357138 |
60 ml | 38/R3 |
50.75€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12367138
|
Azpack™
12367138 |
120 ml | 38/R3 |
55.70€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11526903
|
Azpack™
11526903 |
180 ml | 48/R3 | ||||||
12387138
|
Azpack™
12387138 |
250 ml | 48/R3 |
34.60€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11546903
|
Azpack™
11546903 |
500 ml | 58/R3 |
59.40€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
- Col large avec épaulement court et courbe
- Comprend un bouchon ajusté en polypropylène non revêtu
- Le bouchon blanc est idéal pour le marquage
Spécification
Transparent | |
Blanc | |
Large | |
Polypropylène |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
Sans joint | |
Bouchon à vis |