Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparent avec bouchons blancs en PP non revêtu
Code produit. 11526903
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Mélangez, distribuez et stockez des poudres et des liquides sans difficulté. Les flacons pour poudre à col large en verre transparent Azpack™ avec bouchons non revêtu en polypropylène blanc peuvent être marqués pour permettre l’identification du contenu de la bouteille.
  • Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
  • Col large avec épaulement court et courbe
  • Comprend un bouchon ajusté en polypropylène non revêtu
  • Le bouchon blanc est idéal pour le marquage
Spécification
Capacité (métrique) 180 ml
Couleur Transparent
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 20/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 109 mm
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48/R3
Diamètre (métrique) 59 mm
Type de bouchon Bouchon à vis