Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparents avec bouchons à vis noirs pour urée
Remplissez, distribuez et stockez les poudres et liquides sans difficulté. Les flacons en poudre à col large en verre transparent Azpack™ avec bouchons à vis noirs pour urée sont dotés d’un bouchon revêtu de PVDC.
41.75€ - 76.73€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large, fileté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12377128
|
Azpack™
12377128 |
30 ml | 33/R3 |
62.70€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11338023
|
Azpack™
11338023 |
60 ml | 38/R3 |
67.45€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11337024
|
Azpack™
11337024 |
120 ml | 38/R3 |
75.05€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11347024
|
Azpack™
11347024 |
180 ml | 48/R3 |
41.75€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11357024
|
Azpack™
11357024 |
250 ml | 48/R3 |
42.45€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11348023
|
Azpack™
11348023 |
500 ml | 58/R3 |
76.73€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique
- Comprend un bouchon à vis noir pour urée
- Bouchon revêtu de PVDC
Spécification
Transparent | |
Noir | |
Large, fileté | |
Urée |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
PVDC revêtu de pulpe de bois | |
Bouchon à vis |