Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre transparents avec bouchons à vis noirs pour urée
Code produit. 11347024
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Remplissez, distribuez et stockez les poudres et liquides sans difficulté. Les flacons en poudre à col large en verre transparent Azpack™ avec bouchons à vis noirs pour urée sont dotés d’un bouchon revêtu de PVDC.
  • Fabriqués en verre sodocalcique
  • Comprend un bouchon à vis noir pour urée
  • Bouchon revêtu de PVDC
Spécification
Capacité (métrique) 180 ml
Couleur Transparent
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 20/boîte
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Bouche Large, fileté
Hauteur (métrique) 109 mm
Joint de fermeture PVDC revêtu de pulpe de bois
Matériau du bouchon Urée
Taille du bouchon 48/R3
Diamètre (métrique) 59 mm
Type de bouchon Bouchon à vis