Learn More
Fisherbrand™ Flacon ronds en verre ronds Boston transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Le verre sodocalcique de type III rond Boston transparent est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blanc fixés pour maintenir la propreté
19.00€ - 198.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre (type 3) |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16194447
|
Fisherbrand™
FB02911787 |
60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
32.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16124457
|
Fisherbrand™
FB02911790 |
60 ml | Pâte / vinyle | 288 |
198.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16194417
|
Fisherbrand™
FB02911752 |
60 ml | Pâte / vinyle | 24 |
24.10€
24 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16134447
|
Fisherbrand™
FB02911780 |
120 ml | Pâte / vinyle | 24 |
43.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16194397
|
Fisherbrand™
FB02911730 |
120 ml | Pâte / vinyle | 160 |
133.00€
160 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16104457
|
Fisherbrand™
FB02911788 |
120 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
38.65€
24 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16114457
|
Fisherbrand™
FB02911789 |
240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
28.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16114407
|
Fisherbrand™
FB02911732 |
240 ml | Pâte / vinyle | 108 |
164.00€
108 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16144447
|
Fisherbrand™
FB02911781 |
240 ml | Pâte / vinyle | 12 |
19.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16104427
|
Fisherbrand™
FB02911753 |
480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
28.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16114447
|
Fisherbrand™
FB02911777 |
480 ml | Pâte / vinyle | 12 |
36.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16124447
|
Fisherbrand™
FB02911778 |
950 ml | Pâte / vinyle | 12 |
51.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16114427
|
Fisherbrand™
FB02911754 |
950 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
44.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés et corps rond
- Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Spécification
Transparent | |
Blanc | |
Étroit | |
Polypropylène |
Verre (type 3) | |
Oui | |
Flacon rond Boston |