Learn More
Fisherbrand™ Flacon ronds en verre ronds Boston transparents avec bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
12
24
108
160
288
Description
- Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés et corps rond
- Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n’est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l’environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l’intégrité des produits pour un stockage à long terme
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 18 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 10 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 97 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 288 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 20-400 |