Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
1555.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (application) | À utiliser dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique, pour les matériaux semi-conducteurs, les salles blanches et à l’hôpital |
Matériau | Polyester |
Stérilité | Non stérile |
Cleanroom Class | Class 10-1000 (ISO 4-6) |
Code produit | Marque | Jetable | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jetable | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17793799
|
Purus™
CRS-L-S |
Non | S |
1555.00€
200 paires |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17783799
|
Purus™
CRS-L-M |
Non | M |
1555.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17773799
|
Purus™
CRS-L-L |
Non | L |
1555.00€
200 paires |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17703809
|
Purus™
CRS-L-XL |
Non | XL |
1555.00€
200 paires |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Available in both disposable and launderable styles
- Made from 100% polyester
- Cleanroom compatible
- Comfortable for extended use
- No particle generation
Spécification
Blanc | |
Polyester | |
Class 10-1000 (ISO 4-6) |
À utiliser dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique, pour les matériaux semi-conducteurs, les salles blanches et à l’hôpital | |
Non stérile |