Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Code produit. 17703809
Click to view available options
Jetable:
Non
Dimensions:
S
M
L
XL
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
  • Disponibles en modèles jetables et lavables
  • 100 % polyester
  • Compatibles avec les salles blanches
  • Confortables pour une utilisation intensive
  • Sans génération de particules
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) À utiliser dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique, pour les matériaux semi-conducteurs, les salles blanches et à l’hôpital
Matériau Polyester
Dimensions XL
Jetable Non
Stérilité Non stérile
Quantité d’emballage 1 paire par sachet / 200 sachets par boîte
Type de produit Launderable Cleanroom Socks
Cleanroom Class Class 10-1000 (ISO 4-6)
Type d’emballage 200 Pair/Cs