Learn More
Zwiebel™ Poidsd’étalonnage M1
Les poids d’étalonnage Zwiebel™ de Classe M1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M2.
19.24€ - 19.56€
Spécification
Type de produit | Poids de la feuille |
---|---|
Certifications/Conformité | Recommandation OIML R111 |
Matériau | Aluminium |
Densité | 2 700 ±100 kg/m3 |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710593
|
Zwiebel™
PBI2300D |
10 mg |
19.24€
1 pièce |
N/A | |||||
11760593
|
Zwiebel™
PBI2300L |
500 mg |
19.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Magnétisation permanente : < 250 μT
- Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III
- Matériau monobloc sans cavité de réglage
Spécification
Poids de la feuille | |
Recommandation OIML R111 | |
Aluminium | |
2 700 ±100 kg/m3 |