Learn More
Zwiebel™ Poidsd’étalonnage M1
Les poids d’étalonnage Zwiebel™ de Classe M1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M2.
Marque:  Zwiebel™ PBI2300D
Code produit. 11710593
  • 20.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Magnétisation permanente : < 250 μT
  • Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III
  • Matériau monobloc sans cavité de réglage
Spécification
Spécification
Poids de la feuille
Épaisseur : 0,1 mm
10 mg
Triangle
8 mm de haut en bas
Recommandation OIML R111
Aluminium
2 700 ±100 kg/m3
9,2 mm de point à point